2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10172-1G
APOSPC10172-1GEA 102 EUR
APOSPC10172-1G
2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO₂
Molecular Weight: 216,21 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C/0,05mmHg
Schmelzpunkt: 54…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568770
CAS-Nummer: 320423-61-8