2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10175-1G
APOSPC10175-1GEA 270 EUR
APOSPC10175-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinic acid ≥95%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01938784
CAS-Nummer: 36701-89-0