Potassium perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctane-1-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1018-1G
APOSPC1018-1GEA 208 EUR
APOSPC1018-1G
Potassium perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctane-1-sulphonate
Potassium perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctane-1-sulphonate
Formel: C₇F₁₅O₅S·K
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155781
CAS-Nummer: 70755-50-9