5-Amino-2,4-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10191-1G
PC10191-25G
PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10191-1G
APOSPC10191-25G
APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorphenol
5-Amino-2,4-difluorphenol
Formel:
C₆H₅F₂NO Schmelzpunkt: 177 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04973718 CAS-Nummer: 113512-71-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...