5-Amino-2,4-difluorphenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorphenol
5-Amino-2,4-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 177 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04973718
CAS-Nummer: 113512-71-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR