4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10192-1G
APOSPC10192-1GEA 109 EUR
APOSPC10192-1G
4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₉H₈FN₃
Schmelzpunkt: 174…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001202
CAS-Nummer: 5848-04-4