5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
PC10200-1G
APOSPC10200-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10200-1G
5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formel: C₁₂H₉ClF₃NS
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791173
CAS-Nummer: 317318-97-1