2-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}ethyl)amino]benzenaminium chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC10205-500MG
APOSPC10205-500MGEA
688
EUR
APOSPC10205-500MG
2-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}ethyl)amino]benzenaminium chloride
2-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}ethyl)amino]benzenaminium chloride
Formel:
C₁₄H₁₅ClF₃N₄·Cl Molecular Weight: 367,197 g/mol Schmelzpunkt: 175…185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793064 CAS-Nummer: 317822-53-0 |