2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC10206-1G
PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA
799
EUR
APOSPC10206-1G
APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formel:
C₁₃H₁₀FNO₂ Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091015 CAS-Nummer: 449778-79-4 |