2-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10209-1G
APOSPC10209-1GEA 488 EUR
APOSPC10209-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃NO₂S
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02186742
CAS-Nummer: 478030-66-9