7-(Diethylamino)-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin-3-carboxylic acid
PC10220-1G
APOSPC10220-1GEA
576
EUR
APOSPC10220-1G
7-(Diethylamino)-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromene-3-carboxylic acid
7-(Diethylamino)-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₄F₃NO₄ Molecular Weight: 329,28 g/mol Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425755 CAS-Nummer: 333303-14-3 |