3-Amino-2-cyano-3-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-N-methylprop-2-enethioamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10231-500MG
APOSPC10231-500MGEA
686
EUR
APOSPC10231-500MG
3-Amino-2-cyano-3-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-N-methylprop-2-enethioamide
3-Amino-2-cyano-3-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-N-methylprop-2-enethioamide
Formel:
C₁₅H₁₈FN₅S Molecular Weight: 319,4 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243959 CAS-Nummer: 338422-39-2 |