2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC10235-500MG
APOSPC10235-500MGEA
688
EUR
APOSPC10235-500MG
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde oxime
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde oxime
Formel:
C₁₃H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 249.213 g/mol Schmelzpunkt: 73…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091017 CAS-Nummer: 451485-69-1 |