2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC10236-500MG
APOSPC10236-500MGEA
688
EUR
APOSPC10236-500MG
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
Formel:
C₁₃H₉ClFNO₂ Molecular Weight: 265,667 g/mol Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082405 CAS-Nummer: 451485-70-4 |