N-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10243-1G
APOSPC10243-1GEA 36.4 EUR
APOSPC10243-1G
N-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
N-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Formel: C₁₄H₁₂FNO₂
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425776
CAS-Nummer: 131179-72-1