N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC10251-1G
PC10251-500MG
PC10251-5G
APOSPC10251-1GEA
210
EUR
APOSPC10251-1G
APOSPC10251-500MG
APOSPC10251-5G
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel:
C₉H₈ClF₃N₂ Molecular Weight: 236.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664527 CAS-Nummer: 338761-50-5 |