3-Methoxy-4-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10256-1G
APOSPC10256-1GEA
98.6
EUR
APOSPC10256-1G
3-Methoxy-4-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}benzenecarbaldehyde
3-Methoxy-4-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₆H₁₃F₃O₃ Molecular Weight: 310,28 g/mol Schmelzpunkt: 64…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02255725 CAS-Nummer: 380427-19-0 |