3-Amino-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10275-1G
APOSPC10275-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10275-1G
3-Amino-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183,1796 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00764457 CAS-Nummer: 117391-51-2 |