Methyl 2-[(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10279-500MG
APOSPC10279-500MGEA
749
EUR
APOSPC10279-500MG
Methyl 2-[(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl 2-[(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃S Molecular Weight: 280,263 g/mol Siedepunkt: 158…160 °C (1 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001288 CAS-Nummer: 385383-55-1 |