5-tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(tert-Butyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC1029-100MG
APOSPC1029-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC1029-100MG
5-tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-tert-Butyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₈H₁₁F₃N₂
Molecular Weight: 192,19 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00729044
CAS-Nummer: 150433-22-0