3-(4-Benzhydrylpiperazino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10290-500MG
APOSPC10290-500MGEA 688 EUR
APOSPC10290-500MG
3-(4-Benzhydrylpiperazino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
3-(4-Benzhydrylpiperazino)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₂₀H₂₃F₃N₂O
Molecular Weight: 364,405 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871731
CAS-Nummer: 453557-81-8