2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(2-Hydroxy-3,3,3-trifluoroprop-1-yl)thio]benzoic acid
PC10296-1G
PC10296-500MG
APOSPC10296-1GEA
996
EUR
APOSPC10296-1G
APOSPC10296-500MG
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃S Molecular Weight: 266.24 g/mol Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663825 CAS-Nummer: 886361-21-3 |