4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-((3-Fluorobenzyl)oxy)benzoic acid, 4-(3-Fluorobenzyloxy)benzoic acid
PC10297-1G
APOSPC10297-1GEA
434
EUR
APOSPC10297-1G
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₁FO₃ Molecular Weight: 246,24 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663826 CAS-Nummer: 405-85-6 |