4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(3-Fluorobenzyloxy)benzhydrazide
PC10298-1G
APOSPC10298-1GEA
434
EUR
APOSPC10298-1G
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbohydrazide
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbohydrazide
Formel:
C₁₄H₁₃FN₂O₂ Molecular Weight: 260,27 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663827 CAS-Nummer: 886361-23-5 |