Pentafluorphenyl-2-propansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10303-1G
APOSPC10303-1GEA
132
EUR
APOSPC10303-1G
Pentafluorphenyl-2-propansulfonat
Pentafluorphenyl-2-propansulfonat
Formel:
C₉H₇F₅O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975149 CAS-Nummer: 886361-27-9 |