Pentafluorphenyl-4-brom-2-chlorbenzolsulfonat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10305-1G
APOSPC10305-1GEA 134 EUR
APOSPC10305-1G
Pentafluorphenyl-4-brom-2-chlorbenzolsulfonat 95%
Pentafluorphenyl-4-brom-2-chlorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₃BrClF₅O₃S
Schmelzpunkt: 88…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05975147
CAS-Nummer: 886361-22-4