Pentafluorphenyl-4-nitrobenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pentafluorophenyl 4-Nitrobenzenesulphonate
PC10307-25G
APOSPC10307-25GEA
157
EUR
APOSPC10307-25G
Pentafluorphenyl-4-nitrobenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-nitrobenzolsulfonat
Formel:
C₁₂H₄F₅NO₅S Molecular Weight: 369.2209 g/mol Schmelzpunkt: 109…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975120 CAS-Nummer: 244633-31-6 |