1-Chlor-1,2-dibrom-2-fluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1032-5G
APOSPC1032-5GEA
170
EUR
APOSPC1032-5G
1-Chlor-1,2-dibrom-2-fluorpropan 97%
1-Chloro-1,2-dibromo-2-fluoropropane
Formel:
C₃H₄Br₂ClF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
885276-04-0 |