2-Bromo-6-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Bromo-6-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC10332-5G
APOSPC10332-5GEA
121
EUR
APOSPC10332-5G
2-Bromo-6-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
2-Bromo-6-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₆H₆BrFN₂·ClH Molecular Weight: 241,489 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368676 CAS-Nummer: 1049729-31-8 |