2,6-Difluor-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10334-250MG
APOSPC10334-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC10334-250MG
2,6-Difluor-3-methoxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-3-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657880
CAS-Nummer: 870779-02-5