5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10340-1G
APOSPC10340-1GEA 74.1 EUR
APOSPC10340-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-ol 95%
5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-ol
Formel: C₁₀H₄F₆N₂O
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140206
CAS-Nummer: 51420-73-6