4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)aniline
PC10341-1G
APOSPC10341-1GEA
102
EUR
APOSPC10341-1G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O Molecular Weight: 254,21 g/mol Schmelzpunkt: 44…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001213 CAS-Nummer: 71422-81-6 |