2-(Aminooxy)-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(2-{[2-(Ammoniooxy)acetyl]amino}ethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
PC10342-1G
APOSPC10342-1GEA
783
EUR
APOSPC10342-1G
2-(Aminooxy)-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide hydrochloride
2-(Aminooxy)-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃Cl₂F₃N₄O₂ Molecular Weight: 349,14 g/mol Schmelzpunkt: 157…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114568 CAS-Nummer: 324009-15-6 |