4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 16.1 EUR
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 171…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797882
CAS-Nummer: 124811-71-8