Methyl-4-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10370-1G
APOSPC10370-1GEA 0 EUR
APOSPC10370-1G
Methyl-4-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-4-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇FO₂S
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200964
CAS-Nummer: 220180-55-2