3,5-Difluor-2-methoxyphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC10378-1G PC10378-10G PC10378-5G PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA 107 EUR
APOSPC10378-1G APOSPC10378-10G APOSPC10378-5G APOSPC10378-250MG
3,5-Difluor-2-methoxyphenylboronsäure 96%
3,5-Difluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03095353
CAS-Nummer: 737000-76-9