4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
PC10386-100G
APOSPC10386-100GEA
58
EUR
APOSPC10386-100G
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Molecular Weight: 221.57 g/mol Siedepunkt: 86…90 °C/14mmHg Schmelzpunkt: 34…36 °C Flammpunkt: 99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013874 CAS-Nummer: 327-78-6 |