2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 98.9 EUR
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen 98%
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen
Formel: C₆H₅ClOS
Siedepunkt: 163…165 °C
Dichte: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041427
CAS-Nummer: 651-70-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR