1,4-Dimethyl-2-fluorobenzene

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluoro-1,4-dimethylbenzene, 2-Fluoro-p-xylene

PC10440-1G
APOSPC10440-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10440-1G
1,4-Dimethyl-2-fluorobenzene
1,4-Dimethyl-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₉F
Molecular Weight: 124,155 g/mol
Siedepunkt: 137…138 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412243
CAS-Nummer: 696-01-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR