2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1045-100G
APOSPC1045-100GEA 0 EUR
APOSPC1045-100G
2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 110 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042150
CAS-Nummer: 57946-63-1
EINECS: 261-035-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III