N-[(3-Fluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzoyl-3-(3-fluorophenyl)thiourea
PC10452-5G
APOSPC10452-5GEA
169
EUR
APOSPC10452-5G
N-[(3-Fluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(3-Fluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formel:
C₁₄H₁₁FN₂OS Molecular Weight: 274,313 g/mol Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01023683 CAS-Nummer: 82635-62-9 |