N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10453-25G
PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA
759
EUR
APOSPC10453-25G
APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formel:
C₁₅H₁₁F₃N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00588815 CAS-Nummer: 117174-71-7 |