4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Brom-α,α,α-trifluor-m-toluidin, 5-Amino-2-brom-α,α,α-trifluortoluol

PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 97%
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molecular Weight: 240.02 g/mol
Siedepunkt: 81…84 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007827
CAS-Nummer: 393-36-2
EINECS: 206-885-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR