2-Amino-3,5-difluorpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine

PC10505-25G
APOSPC10505-25GEA 306 EUR
APOSPC10505-25G
2-Amino-3,5-difluorpyridin
2-Amino-3,5-difluorpyridin
Formel: C₅H₄F₂N₂
Molecular Weight: 130.1 g/mol
Schmelzpunkt: 52…59 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788760
CAS-Nummer: 732306-31-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR