2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 139 EUR
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molecular Weight: 264.04 g/mol
Siedepunkt: 144…146 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973763
CAS-Nummer: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR