3,5-Difluor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyan-3,5-difluorpyridin, 3,5-Difluor-2-pyridincarbonsäurenitril
PC10521-25G
APOSPC10521-25GEA 75.4 EUR
APOSPC10521-25G
3,5-Difluor-2-pyridincarbonitril
3,5-Difluor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₂F₂N₂
Molecular Weight: 140,09 g/mol
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788759
CAS-Nummer: 298709-29-2