Pentafluorphenyl-1-methansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10572-1G
APOSPC10572-1GEA 136 EUR
APOSPC10572-1G
Pentafluorphenyl-1-methansulfonat
Pentafluorphenyl-1-methansulfonat
Formel: C₇H₃O₃F₅S
Siedepunkt: 76 °C/0,6mmHg
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659544
CAS-Nummer: 161912-36-3