1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Difluorphenylthioharnstoff, N-(2,3-Difluorphenyl)thioharnstoff
PC10573-1G
PC10573-5G
PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA
71.2
EUR
APOSPC10573-1G
APOSPC10573-5G
APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ Schmelzpunkt: 137…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368705 CAS-Nummer: 572889-25-9 |