1-(2,6-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluorphenylthioharnstoff, N-(2,6-Difluorphenyl)thioharnstoff
PC10574-5G
APOSPC10574-5GEA
163
EUR
APOSPC10574-5G
1-(2,6-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 188,2 g/mol Schmelzpunkt: 151…153,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05022144 CAS-Nummer: 59772-31-5 |