2-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Fluorophenylthio)-5-nitrobenzaldehyde
PC10577-1G
APOSPC10577-1GEA
154
EUR
APOSPC10577-1G
2-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde 95+%
2-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈FNO₃S Molecular Weight: 277,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07021301 CAS-Nummer: 35985-70-7 |